Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sort phenolisk skruelåg med metalfolieforing
Artikelnummer. p-76455 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
28-400
33-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12403921
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 240321
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Har en aluminiumsfoliebeklædt papirmassepladeforing, der kan bruges med organiske opløsningsmidler
  • God modstandsdygtighed over for kulbrinter, olier, ketoner og alkoholer
  • Ikke godt for syrer eller baser
  • Lukkestørrelse: 33mm-400
  • Fenol
  • Autoklaverbar
  • Sort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Farve Sort
Materiale Fenolharpiks
nr. pr. sag 100 Cs.
Halsfinish 33-400
Certificeringer/compliance ISO 9001
Til brug med (udstyr) Flaske
Lukke liner Metalfolie
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato