Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sort phenolisk skruelåg med metalfolieforing
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
28-400
33-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- God modstandsdygtighed over for kulbrinter, olier, ketoner og alkoholer
- Ikke godt for syrer eller baser
- Lukkestørrelse: 33mm-400
- Fenol
- Autoklaverbar
- Sort
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Fenolharpiks |
| nr. pr. sag | 100 Cs. |
| Halsfinish | 33-400 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Til brug med (udstyr) | Flaske |
| Lukke liner | Metalfolie |