Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sort Phenolic Open Top Cap med Grå Butyl Septa og Flange
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Erstatningssorte phenoliske skruelåg til medieflasker
- Åben tophætte med grå klorbutyl / 50 septa og flange
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Inkluderer | Grå Butyl septa og flange |
| Materiale | Fenolharpiks |
| nr. pr. sag | 100 Sag |
| Halsfinish | 33-430 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Produkttype | Åbn Top Cap |
| Til brug med (udstyr) | Flaske |