Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sorte phenoliske linerless skruelåg
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Sort fenolisk åben skruedæksel uden septa
- Åbent top-design giver direkte sprøjteadgang
- Kompatibel med 24-400 gevindede hætteglas og beholdere
- Leveret som erstatningshætter til EPA og laboratorieampuler
- Fås i kasser med 200 til brug i stort volumen
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Fenolharpiks |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (udstyr) | Flaske |
| Lukkestørrelse | 24-400 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Skruelåg |