Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Autosampler-hætteglas med kegleformet bund
Artikelnummer. 12453671 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.75 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
12453671 0.75 mL Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 12453671 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 225235
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen
  • Størrelse: 12 x 32 mm (0,47 x 1,26 tommer)
  • Kapacitet: 0,75 ml (0,02 oz.)
  • Krympe lukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 0.75 mL
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Volumen (engelsk) 0,026 oz.
Grundstil Konisk
Lukketype Crimp/Snap
Mængde 1000 Cs.
Lukkestørrelse 11 mm
Højde (metrisk) 32 mm