Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Ravfarvede bredmundede pakker med PTFE-beklædte PP-forede lukninger
Artikelnummer. 12841144 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Artikelnummer. 12841144
Brand: DWK Life Sciences W216950
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ravfarvet glas til opbevaring af lysfølsomme pulvere
  • USP Type III soda-lime glas
  • Giver mulighed for nem fjernelse af indhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 3,89 tommer.
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance USP Type III
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 180 mm
Produkttype Pakkerflaske
Højde (engelsk) 7,08 tommer.
Lukke liner PTFE/polypropylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53-400 mm
Diameter (metrisk) 99 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja