Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Ravfarvede bredmundede pakker med PTFE-beklædte PP-forede lukninger
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Beskrivelse
Ravfarvet glas til opbevaring af lysfølsomme pulvere
- USP Type III soda-lime glas
- Giver mulighed for nem fjernelse af indhold
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (engelsk) | 2,12 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | USP Type III |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Vis mere |