Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Ravfarvede bredmundede pakker med PTFE-beklædte PP-forede lukninger
Artikelnummer. 10532193 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Unit Size
10532193 30 mL 28-400 mm Pakke med 24
10434672 60 mL 33-400 mm Pakke med 24
10542193 125 mL 38-400 mm Pakke med 24
10444672 250 mL 45-400 mm Pakke med 24
10153582 500 mL 53-400 mm Pakke med 12
12841144 1000 mL 53-400 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10532193 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. W216945
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00 DKK
    343.63 DKK / Pakke med 24
    Spare 32.37 DKK
    8% Slukket
View all promotions
På lager
Ravfarvede bredmundede pakkere med PTFE-belagte PP-forede lukninger er lavet af USP Type III soda-kalk ravglas for at beskytte lysfølsomme pulver og faste stoffer. Det bredmundede design muliggør nem fyldning og fjernelse af indholdet.
Ravfarvet glas til opbevaring af lysfølsomme pulvere
  • Fremstillet af USP Type III soda-lime ravglas for at beskytte lysfølsomt indhold
  • Åbningen med bred åbning muliggør nem påfyldning og fjernelse af pulver og faste stoffer
  • PTFE-beklædte polypropylenforede lukninger giver en sikker, kemikalieresistent forsegling
  • Ravfarvet glas hjælper med at beskytte indholdet mod UV- og synligt lysforringelse
Specifications
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 1,45 tommer.
Materiale Soda limeglas (type 3)
Sterilitet Ikke-steril
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 67 mm
Højde (engelsk) 2,63 tommer.
Lukke liner PTFE/polypropylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28-400 mm
Diameter (metrisk) 37 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance USP Type III
Produkttype Pakkerflaske