Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Ravfarvede bredmundede pakker med PTFE-beklædte PP-forede lukninger
Artikelnummer. 10444672 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Artikelnummer. 10444672
Brand: DWK Life Sciences W216948
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ravfarvet glas til opbevaring af lysfølsomme pulvere
  • USP Type III soda-lime glas
  • Giver mulighed for nem fjernelse af indhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 2,59 tommer.
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance USP Type III
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 121 mm
Produkttype Pakkerflaske
Højde (engelsk) 4,76 tommer.
Lukke liner PTFE/polypropylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 45-400 mm
Diameter (metrisk) 66 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja