Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Rav hætteglas til miljøanalyse
Artikelnummer. 12379929 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 ml
40 ml
Højde (metrisk):
60 mm
98 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
12379929 20 ml 60 mm Pakke med 72
12399929 40 ml 98 mm Pakke med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12379929 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W224612
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ravfarvet hætteglas med åben top, hvid polypropylen PTFE-beklædt silikoneforet hætte
  • Septa på 5 mils PTFE, der vender mod 120 mils silikone, er bundet til hætten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 20 ml
Til brug med (applikation) Miljøanalyse
Volumen (engelsk) 5 dr.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg (åben top)
Højde (metrisk) 60 mm