Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Ravfarvet glasreagensflaske med formalet glasprop
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ravfarvet borosilikatglasflaske med smal mund
- Beskytter lysfølsomme reagenser og opløsninger
- Slibet ottekantet flad prop giver fremragende tætning; beskytter den øverste læbe af flasken mod støv
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 3,38 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (engelsk) | 2,08 tommer. |
| Materiale | Glas |
| Lukningsfarve | Ravgul |
| Mund | Smal |
| Højde (metrisk) | 115 mm |
| Højde (engelsk) | 4,52 tommer. |
| Lukningsmateriale | Borosilikatglas |
| Vis mere |