Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Ravfarvet glasreagensflaske med formalet glasprop
Artikelnummer. 12349719 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 6
Artikelnummer. 12349719
Brand: DWK Life Sciences W215255
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til hyldeopbevaring
  • Ravfarvet borosilikatglasflaske med smal mund
  • Beskytter lysfølsomme reagenser og opløsninger
  • Slibet ottekantet flad prop giver fremragende tætning; beskytter den øverste læbe af flasken mod støv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kapacitet (engelsk) 3,38 oz.
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 2,08 tommer.
Materiale Glas
Lukningsfarve Ravgul
Mund Smal
Højde (metrisk) 115 mm
Højde (engelsk) 4,52 tommer.
Lukningsmateriale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) 53 mm