Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber glas E-Z Hætteglas, Crimp Top
Artikelnummer. 12403661 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Markeringssted:
Ja
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12403661
Brand: DWK Life Sciences 225173
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Wheaton E-Z Hætteglas har en 40 % større åbning, der forbedrer prøvetilgængeligheden, samtidig med at den reducerer skade på autosamplernålen.
  • Fremstillet af certificeret klart og ravfarvet Type I borosilikatglas
  • Hætteglas er pakket 100 pr. hyldepakke og 10 pakker pr. æske
  • 40 % større åbning forbedrer prøvetilgængeligheden og reducerer samtidig autosamplernåleskader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Ingen
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1.8 mL
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Hals stil Crimp Top
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 1000 Pk.
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Ja