Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Ravfarvet glas dråbeflaske
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Leverer pletter eller indikatorløsninger dråbe for dråbe
- Komplet med en glasprop
- En delvis drejning af den slebne glasprop forsegler flasken
- Fremstillet af soda-lime glas, der overholder USP Type III krav
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1,69 oz., 50 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1,69 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 1,77 tommer. |
| Inkluderer | Hældetud |
| Materiale | Glas |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 95 mm |
| Produkttype | Droppe flaske |
| Vis mere |