Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Ravfarvet glas dråbeflaske
Artikelnummer. 12417401 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
12417401 50 mL Ravgul Pakke med 6
10236504 50 mL Klar Pakke med 6
12329719 100 mL Ravgul Pakke med 6
12407401 100 mL Klar Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12417401 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W211754
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Leverer pletter eller indikatorløsninger dråbe for dråbe
  • Komplet med en glasprop
  • En delvis drejning af den slebne glasprop forsegler flasken
  • Fremstillet af soda-lime glas, der overholder USP Type III krav
  • Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Volumen 1,69 oz., 50 ml
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 1,77 tommer.
Inkluderer Hældetud
Materiale Soda lime glas
Sterilitet Non-sterile
Lukning inkluderet Yes
Dropper kapacitet 50 mL
Uddannet No
Højde (metrisk) 95 mm
Bredde (engelsk) 1,77 tommer.
Højde (engelsk) 3,74 tommer.
Kemisk etiket Unlabeled
Diameter (metrisk) 45 mm
Lukketype Prop
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 1,69 oz.
Form Rund
Engangs Reusable
Produkttype Droppe flaske