Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds med PTFE-beklædte PE-forede hætter
Artikelnummer. 10633143 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 10633143
Brand: DWK Life Sciences W216845
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Amber Type III soda-kalkglas beskytter lysfølsomme løsninger
  • Den smalle mund gør det muligt at hælde væsker omhyggeligt for at forhindre spild
Ordreinfo
Fås med hætter påsat eller uden hætter (bestil hætter separat).
Overholdelse
USP Type III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 2,36 tommer.
Materiale Glas
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance USP Type III
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 138 mm
Produkttype Boston rund flaske
Højde (engelsk) 5,43 tommer.
Lukke liner PTFE/polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24-400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja