Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds med PTFE-beklædte PE-forede hætter
Artikelnummer. 10234642 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10234642 1000 mL 33-400 mm Pakke med 12
10051382 30 mL 20-400 mm Pakke med 48
10623143 60 mL 20-400 mm Pakke med 24
10061382 125 mL 22-400 mm Pakke med 24
10633143 250 mL 24-400 mm Pakke med 12
10376422 500 mL 28-400 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10234642 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216847
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.00 DKK
    347.04 DKK / Pakke med 12
    Spare 48.96 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
WHEATON™ Amber Boston Rounds med PTFE-belagte PE-forede låg er lavet af USP Type III soda-lime-glas for at beskytte lysfølsomme opløsninger. Den smalle åbning muliggør omhyggelig hældning for at forhindre spild, og den PTFE-belagte PE-forede låg giver en pålidelig forsegling.
Amber Type III soda-kalkglas beskytter lysfølsomme løsninger
  • Ravfarvet USP Type III soda-kalkglas beskytter lysfølsomme opløsninger og tørre pulvere
  • Smal mund gør det muligt omhyggeligt at hælde væsker for at forhindre spild
  • PTFE-beklædt polyethylenforet låg giver en pålidelig, kemikalieresistent forsegling
  • Fås i et område af kapaciteter fra 1 oz. (30 ml) til 32 oz. (1000 ml)
Ordreinfo
Fås med hætter påsat eller uden hætter (bestil hætter separat).
Overholdelse
USP Type III soda-lime glas
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 3,7''
Materiale Glas
Sterilitet Ikke-steril
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 208 mm
Højde (engelsk) 8,18 tommer.
Lukke liner PTFE/polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 33-400 mm
Diameter (metrisk) 94 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Form Rund
Engangs Genanvendelig
Produkttype Boston rund flaske