Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds med PTFE-beklædte PE-forede hætter
Artikelnummer. 10051382 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10051382 30 mL 20-400 mm Pakke med 48
10623143 60 mL 20-400 mm Pakke med 24
10061382 125 mL 22-400 mm Pakke med 24
10633143 250 mL 24-400 mm Pakke med 12
10376422 500 mL 28-400 mm Pakke med 12
10234642 1000 mL 33-400 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10051382 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216842
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Amber Type III soda-kalkglas beskytter lysfølsomme løsninger
  • Den smalle mund gør det muligt at hælde væsker omhyggeligt for at forhindre spild
Ordreinfo
Fås med hætter påsat eller uden hætter (bestil hætter separat).
Overholdelse
USP Type III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 1,22 tommer.
Materiale Glas
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance USP Type III
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 79 mm
Produkttype Boston rund flaske
Højde (engelsk) 3,1 tommer.
Lukke liner PTFE/polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja