Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds med polyvinyl-forede hætter
Artikelnummer. 10011362 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Emballage:
Komfortpakke
Værdi-bulk Pk.
Værdi-bulk pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 160
Pakke med 24
Pakke med 288
Pakke med 30
Pakke med 48
Pakke med 60
Artikelnummer. 10011362
Brand: DWK Life Sciences W216841
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Amber Type III sodakalkglas beskytter lysfølsomme opløsninger
  • Fås i opdelt Convenience Pack eller Valu-Bulk™ kartoner
  • Convenience Pack-flasker leveres med Hazard Communication-etiketter til indholdsidentifikation og Tamper Evident-etiketter for at beskytte integriteten af prøver under transport eller langtidsopbevaring
Hver etui af Convenience Pack-flasker inkluderer Hazard Communication-etiketter til indholdsidentifikation og Tamper Evident-etiketter for at beskytte integriteten af prøver under transport eller langtidsopbevaring
Ordreinfo
Kasketter kan bestilles separat.
Overholdelse
USP Type III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 3,7''
Materiale Soda lime glas
Emballage Komfortpakke
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance USP Type III
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 208 mm
Produkttype Boston rund flaske
Højde (engelsk) 8,18 tommer.
Lukke liner Poly/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 33-400 mm
Diameter (metrisk) 94 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja