Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds med PE-kegleforede hætter
Artikelnummer. p-2377710 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 13277449
Brand: DWK Life Sciences W216848
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Amber Type III sodakalkglas beskytter lysfølsomme opløsninger
  • Den smalle mund gør det muligt at hælde væsker omhyggeligt for at forhindre spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 1,22 tommer.
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Sort
Højde (metrisk) 79 mm
Højde (engelsk) 3,1 tommer.
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 20-400 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Lukketype Skruelåg