Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds med PE-kegleforede hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Beskrivelse
Amber Type III sodakalkglas beskytter lysfølsomme opløsninger
- Den smalle mund gør det muligt at hælde væsker omhyggeligt for at forhindre spild
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (engelsk) | 2,36 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Lukningsfarve | Sort |
| Højde (metrisk) | 138 mm |
| Højde (engelsk) | 5,43 tommer. |
| Lukke liner | Polyethylen |
| Vis mere |