Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds med PE-kegleforede hætter
Artikelnummer. 12339769 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 12339769
Brand: DWK Life Sciences W216850
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Amber Type III sodakalkglas beskytter lysfølsomme opløsninger
  • Den smalle mund gør det muligt at hælde væsker omhyggeligt for at forhindre spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 1,88 tommer
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 112 mm
Produkttype Boston rund flaske
Højde (engelsk) 4,4 tommer.
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 22-400 mm
Diameter (metrisk) 48 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja