Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Perforerede aluminiumskapsler
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Grøn
Neutral
Rød
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
Afrivningsforseglinger fjernes fuldstændigt, så indholdet kan hældes ud af flasken. Wheaton™ Tear-Off aluminium tætninger, uforet fås i en bred vifte af størrelser og farver.
- Gode barriereegenskaber
- Farvevalget omfatter naturlig, rød, blå og grøn
- Kemisk resistent over for alkohol og acetone, blandt mange andre
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 1000/Cs. |
| Type | Komplet afrivningshætte |
| Lukkestørrelse | 13 mm |