Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ Afrivningsaluminiumspakninger, uden foring
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Afrivningsforseglinger fjernes fuldstændigt, så indholdet kan hældes ud af flasken. Wheaton™ Tear-Off aluminium tætninger, uforet fås i en bred vifte af størrelser og farver.
- Gode barriereegenskaber
- Farvevalget omfatter naturlig, rød, blå og grøn
- Kemisk resistent over for alkohol og acetone, blandt mange andre
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Septum | Nej |
| Mængde | 1000/Cs. |
| Lukkestørrelse | 20 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Fuldstændig afrivningshætte |