Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Perforerede aluminiumskapsler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10580463 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Grøn
Neutral
Rød
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10580463
Brand: DWK Life Sciences 22419306
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afrivningsforseglinger fjernes fuldstændigt, så indholdet kan hældes ud af flasken. Wheaton™ Tear-Off aluminium tætninger, uforet fås i en bred vifte af størrelser og farver.
Afrivningsforseglinger fjernes fuldstændigt, så indholdet kan hældes ud af flasken. Wheaton™ Tear-Off aluminium tætninger, uforet fås i en bred vifte af størrelser og farver.
  • Gode barriereegenskaber
  • Farvevalget omfatter naturlig, rød, blå og grøn
  • Kemisk resistent over for alkohol og acetone, blandt mange andre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Materiale Aluminium
Mængde 1000/Cs.
Type Komplet afrivningshætte
Lukkestørrelse 20 mm