Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Centerskive afrivning af aluminiumstætninger, uforet
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Grøn
Neutral
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Gode barriereegenskaber
- Farvevalget omfatter naturlig, rød, blå og grøn
- Kemisk resistent over for blandt andet alkohol og acetone
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 1000/Cs. |
| Type | Center Disc Afrivningshætte |
| Lukkestørrelse | 13 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur