Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Centerskive afrivning af aluminiumstætninger, uforet
Artikelnummer. 10721504 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10721504
Brand: DWK Life Sciences 224191
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afrivningsforseglinger fjernes fuldstændigt, så indholdet kan hældes ud af flasken. Wheaton™ Center Disc Tear-Our Aluminum Seals, Unlined fås i en lang række størrelser og farver.
  • Gode barriereegenskaber
  • Farvevalget omfatter naturlig, rød, blå og grøn
  • Kemisk resistent over for blandt andet alkohol og acetone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Materiale Aluminium
Mængde 1000/Cs.
Type Solid Top Cap
Lukkestørrelse 20 mm