Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Aluminium åben top tætninger, uforet
Artikelnummer. 10270322 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Farve:
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10270322 Neutral Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10270322 Leverandør DWK LIFE SCIENCES™ Leverandørnr. 22417801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    935.00 DKK
    716.83 DKK / Pakke med 1000
    Spare 218.17 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
WHEATON™ Aluminium åbne toppakninger, uden foring, eksponerer proppen for nem prøveudtagning med en sprøjte. Fås i et bredt udvalg af størrelser og farver, herunder naturlig, rød, blå og grøn, med gode barriereegenskaber og kemisk resistens.
Åbne topforseglinger afslører proppen til prøveudtagning med en sprøjte. Wheaton™ Aluminium Open Top Seals fås i en bred vifte af størrelser og farver.
  • Åbent top-design eksponerer proppen til prøveudtagning med en sprøjte
  • Bredt udvalg af stilarter og størrelser tilgængelige
  • Farveudvalget omfatter naturlig, rød, blå og grøn
  • Gode barriereegenskaber
  • Kemisk resistent over for alkohol og acetone, blandt andre
Tekniske data
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Aluminium
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Septum Nej
Mængde 1000/Cs.
Lukkestørrelse 20 mm
Til brug med (udstyr) 20 mm Crimp Top Vials
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Produkttype Åben top krimphætte