Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Allihn kondensatorer til Soxhlet ekstraktionsapparat
Artikelnummer. p-3303942 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Standard konusled nr:
34/45
55/50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12458942
Brand: DWK Life Sciences 334003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til kontinuerlig ekstraktion af analytter fra et fast stof til et organisk opløsningsmiddel
  • Befugtede dele er fremstillet af WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas
  • Sådan fungerer det:
    • Kolben indeholdende opløsningsmidlet opvarmes
    • Dampe stiger op i det større udvendige rør
    • Dampe kommer ind i –den vandkølede kondensator og væsker
    • Når væskeniveauet i ekstraktoren når toppen af det bøjede rør, returnerer hævertvirkningen det ekstraktberigede opløsningsmiddel til kolben
    Overholdelse
    WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance USP Type I og ASTM E438 Type I, Klasse A
    Til brug med (applikation) Anvendes til kontinuerlig ekstraktion af analytter fra et fast stof til et organisk opløsningsmiddel
    Til brug med (udstyr) Soxhlet ekstraktionsapparat
    Inkluderer Større udvendig rør og bøjet rør
    Standard konusled nr 34/45
    Materiale Borosilikatglas
    Type Allihn kondensator