Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Allihn kondensatorer til Soxhlet ekstraktionsapparat
Artikelnummer. 12458942 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Standard konusled nr:
34/45
55/50
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr unitSize
12458942 34/45 Hver
12478942 55/50 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12458942 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 334003
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til kontinuerlig ekstraktion af analytter fra et fast stof til et organisk opløsningsmiddel
  • Befugtede dele er fremstillet af WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas
  • Sådan fungerer det:
    • Kolben indeholdende opløsningsmidlet opvarmes
    • Dampe stiger op i det større udvendige rør
    • Dampe kommer ind i –den vandkølede kondensator og væsker
    • Når væskeniveauet i ekstraktoren når toppen af det bøjede rør, returnerer hævertvirkningen det ekstraktberigede opløsningsmiddel til kolben
    Overholdelse
    WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance USP Type I og ASTM E438 Type I, Klasse A
    Til brug med (applikation) Anvendes til kontinuerlig ekstraktion af analytter fra et fast stof til et organisk opløsningsmiddel
    Til brug med (udstyr) Soxhlet ekstraktionsapparat
    Inkluderer Større udvendig rør og bøjet rør
    Standard konusled nr 34/45
    Materiale Borosilikatglas
    Type Allihn kondensator