Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Alcohol Burner
Artikelnummer. 12473761 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12473761 100 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 12473761 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 237070
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Ground-glass stopper.
Ideal for microscopy applications
  • Designed for use with isopropyl or denatured ethyl alcohol
  • Manufactured from soda-lime glass
  • Low-heat flame
Ordreinfo
Dia. x H: 3 x 3.947 in. (75 x 100mm).
Tekniske data
Produkttype Alkohol brænder
Materiale Glas
Kapacitet (engelsk) 0.026 gal.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (engelsk) 3 tommer
Diameter (metrisk) 7.62 cm
Til brug med (applikation) Isopropyl or Denatured Ethyl Alcohol
Højde (engelsk) 3.947 in.
Højde (metrisk) 10.02 cm
Inkluderer Ground-Glass Stopper