Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tilbehør og reservedele til 20-skyder glasfarvningsfad
Artikelnummer. p-89195 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Type:
Farvningsfad
Slide Farvningsstativ
Slide farvningsstativ håndtag
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 6
Artikelnummer. 10512003
Brand: DWK Life Sciences 900205
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en åben bund for at lette hurtig nedsænkning og dræning, hvilket reducerer overførsel. Wheaton™ Tilbehør og reservedele til 20-skyder glasfarvningsfad er fremstillet af soda-kalkglas.
  • Udskiftningsfad og låg
  • Ca. indvendige bundmål: 91 x 71 x 60 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Sodavand Lime glas
Type Slide farvningsstativ håndtag
Til brug med (udstyr) Glasfarvningsfade