Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tilbehør og reservedele til 20-skyder glasfarvningsfad
Artikelnummer. 10603533 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Type:
Plettende skål
Slide bejdsestativ
Slide bejdsestativ håndtag
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10603533 Plettende skål Pakke med 3
10512003 Slide bejdsestativ håndtag Pakke med 6
10193482 Slide bejdsestativ Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10603533 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 900203
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Med en åben bund for at lette hurtig nedsænkning og dræning, hvilket reducerer overførsel. Wheaton™ Tilbehør og reservedele til 20-skyder glasfarvningsfad er fremstillet af soda-kalkglas.
  • Udskiftningsfad og låg
  • Ca. indvendige bundmål: 91 x 71 x 60 mm
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Glas
Autoklaverbar Not Autoclavable
Bund form Rektangulær
Farve Clear
Materiale Sodavand Lime glas
Type Plettende skål
Til brug med (udstyr) Glasfarvningsfade
Slide Count 20
Dimensioner (L x B) 3,74 x 2,99 tommer. (9,5 x 7,6 cm)
Længde (engelsk) 3,74 tommer.
Længde (metrisk) 95 mm
Bredde (engelsk) 2,99 tommer.
Bredde (metrisk) 76 mm
Højde (metrisk) 91 mm
Dybde (engelsk) Indvendig 2,51 tommer.
Dybde (metrisk) 64 mm
Dybde (metrisk) Indvendig 6.4 cm