Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Tilbehør og reservedele til 20-skyder glasfarvningsfad
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Med en åben bund for at lette hurtig nedsænkning og dræning, hvilket reducerer overførsel. Wheaton™ Tilbehør og reservedele til 20-skyder glasfarvningsfad er fremstillet af soda-kalkglas.
- Udskiftningsfad og låg
- Ca. indvendige bundmål: 91 x 71 x 60 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Clear |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Type | Slide bejdsestativ |
| Til brug med (udstyr) | Glasfarvningsfad |
| Slide Count | 10 enkelt dias, 19 dias arrangeret skiftevis lige på tværs og diagonalt, eller 20 dias ryg mod ryg |