Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium runder: Med hvid PP-hætte med PTFE-beklædt, opskummet polyethylenforing
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Beskrivelse
Ideel til brug som prøveflasker
- Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
- Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 1,33 tommer |
| Materiale | Soda lime glas |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | USP Type III |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Form | Rund |
| Vis mere |