Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ AC Rund flaske med hvid PP-låg og PTFE-belagt skummet polyethylenforing
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Ideel til brug som prøveflasker
- Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
- Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,44 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Uddannet | No |
| Mund | Wide |
| Højde (metrisk) | 129 mm |
| Vis mere |