Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ AC Rund flaske med hvid PP-låg og PTFE-belagt skummet polyethylenforing
Artikelnummer. 10326472 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
33 til 400 mm
38-400 mm
48 til 400 mm
58 til 400 mm
70 til 400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10326472 30 mL 33 til 400 mm Pakke med 48
10298123 60 mL 38-400 mm Pakke med 48
12319899 125 mL 48 til 400 mm Pakke med 24
10445805 250 mL 58 til 400 mm Pakke med 24
12329899 500 mL 70 til 400 mm Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10326472 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W217000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.00 DKK
    697.44 DKK / Pakke med 48
    Spare 97.56 DKK
    12% Slukket
På lager
WHEATON™ AC Rund flaske med hvid PP-låg og PTFE-belagt skummet polyethylenliner er lavet af klart USP Type III soda-kalkglas. Disse flasker er højere og smallere end lige glas, og de er ideelle til tørre pulver, jordprøver og opbevaring af prøver.
Ideel til brug som prøveflasker
  • Fremstillet af klart USP Type III soda-kalkglas for pålidelig kemisk kompatibilitet
  • Højere og smallere profil end lige glass for effektiv opbevaring og håndtering
  • Hvid polypropylen-låg med PTFE-belagt skumforing af polyethylen giver en sikker, genforseglbar lukning
  • Velegnet til tørre pulvere, jordprøver og opbevaring af prøver
  • Tilgængelig i flere kapaciteter for at imødekomme en række laboratoriebehov
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,33 tommer
Materiale Soda lime glas
Sterilitet Ikke-steril
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 70 mm
Højde (engelsk) 2,75 tommer
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 33 til 400 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance USP Type III
Engangs Genanvendelig
Produkttype Prøvekrukke