Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium runder: Med hvid PP-hætte med PTFE-beklædt, opskummet polyethylenforing
Artikelnummer. 10298123 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10298123 60 mL 38-400 mm Pakke med 48
10326472 30 mL 33-400 mm Pakke med 48
12319899 125 mL 48-400 mm Pakke med 24
10445805 250 mL 58-400 mm Pakke med 24
12329899 500 mL 70-400 mm Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10298123 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W217001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til brug som prøveflasker
  • Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
  • Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,65 tommer
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance USP Type III
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 85 mm
Produkttype Prøveflaske
Højde (engelsk) 3,34 tommer.
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-400 mm
Diameter (metrisk) 42 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja