Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC-hætteglas
Artikelnummer. 12494801 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Lukketype:
Crimp Cap
Skruelåg
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12494801
Brand: DWK Life Sciences W225150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Wheaton ABC-hætteglas har en 40 % bredere åbning end standard hætteglas med skruetop samt overlegen gevinddesign, der giver mulighed for en mere sikker forsegling til lukningen.
  • 40 % større åbning end standard hætteglas
  • Fremstillet af klart og ravfarvet type I borosilikatglas
  • Indlæg med begrænset volumen
  • 9 mm skruegevind
  • Brug med Wheaton ABC skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 1.8 mL
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 1000 Cs.
Type ABC Vial uden skrivepatch
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Nej