Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC-hætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Lukketype:
Crimp Cap
Skruelåg
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- 40 % større åbning end standard hætteglas
- Fremstillet af klart og ravfarvet type I borosilikatglas
- Indlæg med begrænset volumen
- 9 mm skruegevind
- Brug med Wheaton ABC skruelåg
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 1.8 mL |
| Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Mængde | 1000 Cs. |
| Type | ABC Vial uden skrivepatch |
| Lukkestørrelse | 9 mm |
| Vis mere |