Beskrivelse
- Fremstillet af klart Type I borosilikatglas
- 12 x 32 mm skruetop med 9 mm ABC skruelåg
- Fås med og uden skriveplaster
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sort |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,47 tommer. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | Ja |
| Volumen (metrisk) | 1.8 mL |
| Septum | Rød PTFE, hvid silikone |
| Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Vis mere |