Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC hætteglas i klart glas
Artikelnummer. 12444891 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Markeringssted:
Nej
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Sort
Septum:
Blå PTFE, hvid silikone
Rød PTFE
Rød PTFE, hvid silikone
Rød PTFE, hvid silikone, rød PTFE
Forspaltet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Markeringssted Lukningsfarve Septum Forspaltet unitSize
12444891 Nej Sort Blå PTFE, hvid silikone Nej Pakke med 100
12494821 Nej Sort Rød PTFE, hvid silikone Ja Pakke med 100
12484821 Nej Neutral Rød PTFE, hvid silikone Ja Pakke med 100
12474811 Nej Sort Rød PTFE, hvid silikone Nej Pakke med 100
12424821 Nej Neutral Rød PTFE, hvid silikone, rød PTFE Nej Pakke med 100
12494811 Nej Blå Rød PTFE, hvid silikone Nej Pakke med 100
12464811 Nej Neutral Rød PTFE, hvid silikone Nej Pakke med 100
12434891 Nej Neutral Blå PTFE, hvid silikone Nej Pakke med 100
12474821 Nej Sort Rød PTFE Nej Pakke med 100
12414821 Nej Grøn Rød PTFE, hvid silikone Nej Pakke med 100
12434821 Nej Sort Rød PTFE, hvid silikone, rød PTFE Nej Pakke med 100
12464821 Nej Neutral Rød PTFE Nej Pakke med 100
12404821 Nej Gul Rød PTFE, hvid silikone Nej Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12444891 Sous-traitant DWK Life Sciences N° du sous-traitant W2251540401
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
40 % større åbning forbedrer prøvetilgængeligheden og reducerer samtidig autosamplernåleskader
  • Fremstillet af klart Type I borosilikatglas
  • 12 x 32 mm skruetop med 9 mm ABC skruelåg
  • Fås med og uden skriveplaster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lukningsfarve Sort
Diameter (engelsk) Ydre 0,47 tommer.
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Volumen (metrisk) 1.8 mL
Septum Blå PTFE, hvid silikone
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.