Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ 96-positions polypropylen-hætteglasstativer til 8 mm kromatografihætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Wheaton™ 96-positions polypropylen-hætteglasstativer til 8 mm kromatografihætteglas
- Autoklaverbar ved 121 °C i 20 minutter
- Åbn brøndbunden for at lette dræning
- Alfanumerisk indeksering
- Stabelbar
- Brønd Dia.: 9,5 mm
- Lx Wx H: 18,5x 12.5x 2,2 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 96 |
| Til brug med (udstyr) | 8 mm kromatografi hætteglas |
| Dimensioner (L x B x H) | 7,28 x 5 x 0,86 tommer. (18,5 x 12,5 x 2,2 cm) |
| Længde (metrisk) | 18.5 cm |
| Længde (engelsk) | 7,28 tommer |
| Bredde (engelsk) | 5 tommer |
| Højde (engelsk) | 0,86 tommer. |
| Diameter (metrisk) Brønd | 0.95 cm |
| Vis mere |