Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 1000mL filterkolbe med 40/35 led
Artikelnummer. p-106906 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11794329
Brand: DWK Life Sciences 635525
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefales til generel filtrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Analyse af partikel- eller mikrobiologisk forurening
Til brug med (udstyr) 90 mm filtreringsenhed
Inkluderer 0,25 tommer slange
Produkttype Filtreringskolbe