Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 1000mL filterkolbe med 40/35 led
Artikelnummer. 12427131 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12427131
Brand: DWK Life Sciences 635527
Anbefales til generel filtrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Materiale Borosilicate Glass
Til brug med (applikation) Analysis of particulate or microbiological contamination
Til brug med (udstyr) 90 mm filtration assembly
nr. pr. sag 1/Cs.
Produkttype Safety Coated Filtering Flask