Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 1000mL filterkolbe med 40/35 led
Artikelnummer. 11794329 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 L
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11794329 1000 mL Hver
12427131 1 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11794329 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 635525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1764.00 DKK
    1548.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 215.71 DKK
    12% Slukket
På lager
Anbefales til generel filtrering
  • Erlenmeyer-style flask designed for vacuum filtration
  • Heavy-wall glass construction provides mechanical strength needed for vacuum filtration
  • 40/35 inner joint for secure funnel connection
  • Side arm is a #2 hose connection that accepts standard 0.25 in. (6 mm) I.D. tubing
  • 1000 mL capacity
  • Available with optional safety coating for added protection
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Analyse af partikel- eller mikrobiologisk forurening
Til brug med (udstyr) 90 mm filtreringsenhed
Inkluderer 0,25 tommer slange
Produkttype Filtreringskolbe
Autoklaverbar Autoclavable
Engangs Reusable
Uddannet No
Mundstil Joint
Sterilitet Non-sterile
Bund form Flat
Overfladebehandling Non-treated