Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 90 mm filtreringsenheder og tilbehør
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Fremstillet af WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
- Designet til at håndtere op til 1000 ml væske til analyse af partikel- eller mikrobiologisk kontaminering
- Kolber har en nr. 2 slangeforbindelse til 1/4 (6 mm) ID-slange
- Anbefales til generel filtrering
- Indeholder en støttebase af frittet μglas med grov porøsitet (40-60 m), gradueret tragt, anodiseret aluminiumsklemme og en silikoneprop nr. 8
- Sikkerhedsbelagt yderside forhindrer splintring af kolben.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Analyse af partikel- eller mikrobiologisk forurening |
| Til brug med (udstyr) | 90 mm filtreringsenhed |
| Inkluderer | 0,25 tommer slange |
| nr. pr. sag | 1 sag |
| Produkttype | Filtreringskolbe |
| Overfladebelægning | Sikkerhedsbelægning |