Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 90 mm filtreringsenheder og tilbehør
Artikelnummer. 12497121 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Overfladebelægning:
Ingen sikkerhedsbelægning
Sikkerhedsbelægning
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Overfladebelægning Pakningsstørrelse
12497121 Ingen sikkerhedsbelægning Hver
12417131 Sikkerhedsbelægning Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12497121 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 635232
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
  • Designet til at håndtere op til 1000 ml væske til analyse af partikel- eller mikrobiologisk kontaminering
  • Kolber har en nr. 2 slangeforbindelse til 1/4 (6 mm) ID-slange
  • Anbefales til generel filtrering
  • Indeholder en støttebase af frittet μglas med grov porøsitet (40-60 m), gradueret tragt, anodiseret aluminiumsklemme og en silikoneprop nr. 8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Analyse af partikel- eller mikrobiologisk forurening
Til brug med (udstyr) 90 mm filtreringsenhed
Inkluderer 0,25 tommer slange
nr. pr. sag 1 sag
Produkttype Filtreringskolbe
Overfladebelægning Ingen sikkerhedsbelægning
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) Udvendig 90 mm