Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ WHEATON™ 90-positioners rack til 17,1 mm Open ID
Artikelnummer. 11591325 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stillinger:
90
Conditionnement:
Pakke med 5
Code produit Stillinger Conditionnement
11591325 90 Pakke med 5
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11591325 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 868810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2340.00 DKK
    1832.96 DKK / Pakke med 5
    Spare 507.04 DKK
    21% Slukket
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
WHEATON™ Rack leverer en holdbar, autoklaverbar polypropylenløsning til sikker organisering af hætteglasset. Med alfanumerisk indeksering, effektiv dræning og stablelig stabilitet sikrer det nem håndtering, rengøring og pålidelig prøvehåndtering i laboratoriet.
Spar værdifuld laboratorieplads med dette stabelbare og autoklaverbare hætteglasstativ
  • Fremstillet af polypropylen
  • Størrelsen på stativet afhænger af overdosis af hætteglas
  • Let at rengøre og autoklaverbar
  • Alfanumerisk indeksering angivet på rack
  • Stativerne er solide og kan stables, selv når flaskerne er på plads
  • Hver brønd har en åbning i bunden for at lette dræning
Spécification
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Hætteglas
Materiale Polypropylen
Stillinger 90
Form Vertikal
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) 50 Cryule 1 og 2 ml 12 mm dia. rundbundede autosampler-hætteglas med skruelåg eller 12 x 75 mm glaskulturrør
Dimensioner (L x B x H) 13 x 6,6 x 1,25 tommer. (33 x 17 x 3 cm)
Længde (metrisk) 33 cm
Længde (engelsk) 13 tommer
Bredde (engelsk) 6,6 tommer.
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Diameter (metrisk) Brønd 17.1 mm
Produkttype Hætteglasstativ
Diameter (metrisk) Indvendig 17.1 mm
Hylder Aftagelig
Højde (metrisk) 3 cm
Array 6 x 15
Bredde (metrisk) 17 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.