Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 8 x 40 mm autosampler hætteglas, uden hætter
Artikelnummer. 12664793 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
0.7 mL
1 mL
Farve:
Klar
Neutral
Materiale:
Borosilikatglas
Polypropylen
Mængde:
1000 Pk.
500 Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12664793
Brand: DWK Life Sciences 225242
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kromatografihætteglas designet til problemfri drift i de fleste autosamplere
  • Diameter: 8mm
  • Højde: 40 mm
  • Stop: Stik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 0.7 mL
Højde (engelsk) 1,57 tommer.
Inkluderer Kun hætteglas; Kasketter sælges separat.
Lukketype Prop
Højde (metrisk) 40 mm
Mængde 1000 Pk.
Lukkestørrelse 8 mm